Läs mer
Fenylalanin, Mikromol™
Produktkod. 30050163
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050163 25 mg
17978914 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050163 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0314.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylalanin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Analyt- eller komponentnamn DL-Phenylalanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as Racemate, Alanine, phenyl-, DL- (8CI), 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DLPA, NSC 9959, Alanine, beta-phenyl- (3CI), (+/-)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (+/-)-Phenylalanine, (+/-)-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-alpha-Amino-beta-phenylpropionic acid, Aspartame Impurity C as racemate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
LEDER NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 165,079 g/mol