Läs mer
Fenylarsinoxid, 97 %
Produktkod. 11427656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427656 25 g 25g
11407656 1 g 1g
11417656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11427656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14674.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 637-03-6 | C6H5AsO | 168,03 g/mol
Fenylarsinoxid används som koccidiostatika för fjäderfä i veterinärmedicin. Det används också i en membrangenomsläpplig proteintyrosinfosfatashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylarsinoxid används som ett koccidiostatika för fjäderfä i veterinärmedicin. Det används också i en membrangenomsläpplig proteintyrosinfosfatashämmare.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, kloroform, bensen, eter, etanol, 50:50 dimetylsulfoxid:1 M saltsyra (3,0 mg/ml) och toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-03-6
Molekylformel C6H5AsO
Molekylvikt (g/mol) 168.03
MDL-nummer MFCD00001990
InChI-nyckel BQVCCPGCDUSGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylarsine oxide, oxophenylarsine, arzene, phenylarsenoxide, arsenosobenzene, arsine, oxophenyl, phenyl arsine oxide, benzene, arsenoso, fenylarsinoxid, caswell no. 060
PubChem CID 4778
ChEBI CHEBI:75253
IUPAC-namn arsorosobensen
LEDER O=[As]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylarsine oxide
Smältpunkt 140 °C till 160 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3465
Beilstein 2935227
Merck Index 14,6949
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, kloroform, bensen, eter, etanol, 50:50 dimetylsulfoxid: 1 M saltsyra (3,0 mg/ml) och toluen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 168.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.