Läs mer
Fenylarsonsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11463334
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463334 25 g 25g
11453334 5 g 5g
11473334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11463334 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10625.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 98-05-5 | C6H7AsO3 | 202.041 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-05-5
Molekylformel C6H7AsO3
Molekylvikt (g/mol) 202.041
MDL-nummer MFCD00002097
InChI-nyckel LVKZSFMYNWRPJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenearsonic acid, monophenylarsonic acid, arsonic acid, phenyl, unii-57f9ku116m, kyselina benzenarsonova czech, arsonic acid, as-phenyl, kyselina benzenarsonova, benzenarsonic acid, benzenearsonie acid, acmc-20ajwq
PubChem CID 7365
ChEBI CHEBI:29851
IUPAC-namn fenylarsonsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)[As](=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylarsonic acid
Smältpunkt 158°C to 162°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3465
Merck Index 14,1067
Formel vikt 202.04
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylarsonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylarsonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.