Läs mer
Fenylazoformsyra 2-fenylhydrazidförening med 1,5-difenylkarbohydrazid, ACS
Produktkod. 15434765
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434765 50 g 50g
15424765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036442.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10329-15-4 | C26H26N8O2 | 482,55 g/mol
Fenylazomyrsyra 2-fenylhydrazidförening med 1,5-difenylkarbohydrazid används som en indikator vid titrering av järn och för kolorimetrisk bestämning av krom och detektering av kadmium, kvicksilver, magnesium, aldehyder och emetin, ett färgframkallande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10329-15-4
Molekylformel C26H26N8O2
Molekylvikt (g/mol) 482.55
MDL-nummer MFCD00013218
InChI-nyckel WDJPBIRJSVMEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-anilino-3-phenyliminourea; 1,3-dianilinourea, 1,5-diphenylcarbazide; 3-phenylamino-1-phenylimino urea, n',2-diphenyldiazenecarbohydrazide compound with n,n'-diphenylcarbonohydrazide 1:1, a.c.s. reagent cpd w/1 5-diph-carbazide, diphenylcarbazone compound with diphenylcarbazide, 3e-1-anilino-3-phenylimino-urea; 1,3-dianilinourea, diphenylcarbazone compound with s-diphenyl carbazide, acs, e-1-phenylamino-3-phenylimino urea; 1,5-diphenylcarbazide, e-3-phenylamino-1-phenylimino urea; 1,5-diphenylcarbazide, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound 1,5diphenylcarbohydrazide
PubChem CID 221124
IUPAC-namn 1-anilino-3-fenyliminourea; 1,3-dianilinourea
LEDER O=C(NNC1=CC=CC=C1)NNC1=CC=CC=C1.O=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide compound
Namnnotering med 1,5-Difenylkarbohydrazid
Smältpunkt 154 °C till 156 °C
Färg Orange
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 6110063
Merck Index 14,3322
Formel vikt 482.55
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.