Läs mer
Fenylazoformsyra 2-fenylhydrazid
Produktkod. 15496798
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496798 25 g 25g
15486798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60336.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 538-62-5 | C13H12N4O | 240,266 g/mol
Det är ett reagens för kvicksilverbestämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett reagens
för kvicksilverbestämning.
Löslighet
Lösligt i aceton. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-62-5
Molekylformel C13H12N4O
Molekylvikt (g/mol) 240.266
MDL-nummer MFCD00003024
InChI-nyckel ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
PubChem CID 10860
IUPAC-namn 1-anilino-3-fenyliminourea
LEDER C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
Smältpunkt 119 °C till 123 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 959475
Löslighetsinformation Löslig i aceton. Olöslig i vatten.
Formel vikt 240.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.