Läs mer
Phenylazosalicylic Acid, TRC
Produktkod. 30133184
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133184 100 mg
30007919 10 mg
30003445 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319460100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3147-53-3
Molekylformel C13 H10 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 242.23
Synonym 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-[(E)-phenyldiazenyl]benzoic acid
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Formel vikt 242.0691
Procent renhet >95%