Läs mer
Phenylbiguanide, MedChemExpress
Produktkod. 16404586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16404586 100 mg
1 options
Produktkod. 16404586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101331
MedChemExpress Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Phenylbiguanide is a 5-HT3 receptor selective agonist with an EC50 of 3.0±0.1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylbiguanide
Fysisk form Solid
CAS 102-02-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H11N5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym N-Phenylbiguanide PBG 1-Phenylbiguanide
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (846.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC(NC(NC1=CC=CC=C1)=N)=N
Molekylvikt (g/mol) 177.21
Formel vikt 177.21
Procent renhet 98.0%