Läs mer
Fenylboronsyra (95 %), TRC
Produktkod. 30418734
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30418734 250 g
1 options
Produktkod. 30418734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319590250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylboronic Acid
CAS 98-80-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6H7BO2
Kvantitet 250 g
Synonym B-Phenylboronic Acid, Dihydroxyphenylborane, NSC 66487, Phenylboric Acid, Phenylboronic Acid, Phenyldihydroxyborane
InChI formel InChI=1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
LEDER OB(O)c1ccccc1
IUPAC-namn fenylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 121.93
Formel vikt 122.0539