Läs mer
Phenylboronic acid neopentylglycol ester, 97%
Produktkod. 11936151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11936151 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11936151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5123-13-7 | C11H15BO2 | 190.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylboronic acid neopentylglycol ester
CAS 5123-13-7
Smältpunkt 65°C to 67°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C11H15BO2
MDL-nummer MFCD05663851
Kvantitet 5 g
Synonym 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, phenylboronic acid neopentyl glycol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-phenyl, amtb968, fqmsnyzdfmwlgc-uhfffaoysa-n, phenylboronic acid,neopentyl ester, phenylboronic acid neopentylglycol ester, phenyl boronic acid neopentylglycol ester
InChI-nyckel FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)COB(OC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5,5-dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborinane
Molekylvikt (g/mol) 190.05
PubChem CID 11788741
Formel vikt 190.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylboronic acid neopentyl glycol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.