Läs mer
Fenylboronsyra pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11936121 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11936121 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 11936121 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445220250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 24388-23-6 | C12H17BO2 | 204,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylboronic acid pinacol ester
CAS 24388-23-6
Smältpunkt 27 °C till 31 °C
Kokpunkt 110 °C (12,0 torr)
Flampunkt 107 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H17BO2
MDL-nummer MFCD00966985 MFCD31699955
Kvantitet 25 g
Synonym phenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, phenylboronic acid, pinacol ester, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzeneboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl, acmc-209gbq, phenylboronic pinacol ester, phenylboronicacidpinacolester, pinacolboryl benzene
InChI-nyckel KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-fenyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvikt (g/mol) 204.08
PubChem CID 570673
Formel vikt 204.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylboronic acid pinacol ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.