missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenylbutazone EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 30051154
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051154 25 mg
30050208 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051154 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0548.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Phenylbutazone EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid
CAS 3583-64-0
Analyt- eller komponentnamn (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C19 H22 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid, Phenylbutazone Imp. A (EP), Propanedioic acid, 2-butyl-, 1-(1,2-diphenylhydrazide), Malonic acid, butyl-, 1,2-diphenylhydrazide (7CI), Malonic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (8CI), Propanedioic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (9CI), Bumadizon, Bumadizone, Butylmalonic acid mono(1,2-diphenylhydrazide), N-(2-Carboxycaproyl)hydrazobenzene, Phenylbutazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O3/c1-2-3-14-17(19(23)24)18(22)21(16-12-8-5-9-13-16)20-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,17,20H,2-3,14H2,1H3,(H,23,24)
LEDER CCCCC(C(=O)O)C(=O)N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-[anilino(phenyl)carbamoyl]hexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 326.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 326.163 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.