Läs mer
Phenylbutazone EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivning
Phenylbutazone EP Impurity B
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| CAS | 16860-43-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone Imp. B (EP), Phenylbutazone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Visa mer |