Läs mer
Fenylbutazon, Mikromol™
Produktkod. 18030810
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18030810 250 mg
1 options
Produktkod. 18030810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0548.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylbutazon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Analyt- eller komponentnamn Phenylbutazone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1,2-diphenyl-, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1,2-Diphenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 3,5-Dioxo-1,2-diphenyl-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, 4-n-Butyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione, Alindor, Alkazone, Antadol, Anuspiramin, Arthrizon, Artrizin, Artropan, Azolid, Benzone, Betazed, Bizolin 200, Bunetzone, Butacote, Butadion, Butadione, Butalidon, Butapirazol, Butapirazole, Butartrina, Butatron, Butazina, Butazolidin, Butazolidine, Butidiona, Butoz, Buzon, Diphebuzol, Diphenylbutazone, Ecobutazone, Equipalazone, Fenibutal, Fenibutazona, Fenilbutina, Fenotone, Fenylbutazon, Flexazone, G 13,871, Ia-But, Kadol, Mephabutazon, NSC 25134, Phebuzine, Phen-Buta, Phenylbutazon, Phenylbutazone, Pirarreumol B, Pyrabutol, R-3-ZON, Reudo, Reudox, Reumazin, Reumuzol, Robizone, Shigrodin, Tencodyne, Tevcodyne, Ticinil, Todalgil, Uzone, VAC-10, Zolaphen
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3
LEDER CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn 4-butyl-1,2-difenylpyrazolidin-3,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 308.37
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 308,1525 g/mol