Läs mer
Phenyldimethylchlorosilane, TRC
Produktkod. 30409607
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409607 1 g
1 options
Produktkod. 30409607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3197351G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyldimethylchlorosilane
CAS 768-33-2
Molekylformel C8H11ClSi
Kvantitet 1 g
Synonym (Chlorodimethylsilyl)benzene, Chlorodimethylphenylsilane, Dimethylphenylchlorosilane, Phenyldimethylsilyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
LEDER C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
IUPAC-namn chloro-dimethyl-phenylsilane
Molekylvikt (g/mol) 170.71
Formel vikt 170.0319