Läs mer
Fenylefrin EP förorening E (som hydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 17950626
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950626 100 mg
17922256 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17950626 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0081.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylefrin EP föroreningar E (som hydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
CAS 71786-67-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H17 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP), Phenylephrine Imp. E (EP), Phenylephrine USP Related Compound E, Phenylephrine USP RC E, 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Benzylphenylephrone Hydrochloride, Phenylephrine Related Compound E as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity E as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
IUPAC-namn 2-[benzyl(metyl)amino]-1-(3-hydroxyfenyl)etanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 291.77
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 291,1026 g/mol