Läs mer
Fenylefrinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17951556
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17951556 250 mg
1 options
Produktkod. 17951556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0081.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylefrinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylephrine Hydrochloride
CAS 61-76-7
Analyt- eller komponentnamn Phenylephrine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenylephrine Hydrochloride, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. B (EP) as R-Enantiomer Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. B (EP), Etilefrine Imp. B (EP), Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI), Benzyl alcohol, m-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Phenylephrine hydrochloride, (-)-alpha-Hydroxy-beta-(methylamino)ethyl-alpha-(3-hydroxybenzene)hydrochloride, (R)-Phenylephrine hydrochloride, Adrianol, Ak-Dilate, Ak-Nefrin, Alcon Efrin, Almefrin, Decadron, Irifrin, Isophrin, Isophrin hydrochloride, Levophenylephrine hydrochloride, Lexatol, M-Sympatol, Meta-Sympatol, Meta-Synephrine hydrochloride, Metaoxedrine chloride, Metaoxedrine hydrochloride, Mydfrin, Neo-Synephrine hydrochloride, Neo-Synesin 1, Neophryn, Neosinesine, Nostril, Oftalfrine, Prefrin, Pyracort D, R-(-)-m-Synephrine hydrochloride, Sucraphen, Synasal, l-1-(m-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, l-Phenylephrine hydrochloride, l-m-Hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride, l-alpha-Hydroxy-beta-methylamino-3-hydroxy-1-ethylbenzene hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Impurity B as R-Enantiomer Hydrochloride, Etilefrine Impurity B as R-Enantiomer Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]fenol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203,0713 g/mol