Läs mer
Fenylefrin, LoGiCal
Produktkod. 30458465
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458465 10 mg
1 options
Produktkod. 30458465 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0287.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylephrine
CAS 59-42-7
Analyt- eller komponentnamn Phenylephrine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]fenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 167,0946 g/mol