Läs mer
Phenylephrine Maleic Acid Adduct Hydrochloride (2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Phenylephrine Maleic Acid Adduct Hydrochloride (2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2575516-52-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 N O5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(Carboxymethyl)-6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-4-ium Chloride, PEMA (phenylephrine maleic acid adduct) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO5.ClH/c1-14-7-11(8-3-2-4-9(15)5-8)19-13(18)10(14)6-12(16)17;/h2-5,10-11,15H,6-7H2,1H3,(H,16,17);1H |
| LEDER | Cl.CN1CC(OC(=O)C1CC(=O)O)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC-namn | 2-[6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic acid;hydrochloride |
| Visa mer |