Läs mer
Fenylefrin, Mikromol™
Produktkod. 17990606
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17990606 250 mg
1 options
Produktkod. 17990606 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0287.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fenylefrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylephrine
CAS 59-42-7
Analyt- eller komponentnamn Phenylephrine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
LEDER CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-[(1R)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 167.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167,0946 g/mol