Läs mer
Phenylephrone-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30409412
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30409412 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3206721MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylephrone-d3 Hydrochloride
CAS 1246819-29-3
Molekylformel C9H9D3ClNO2
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methyl-d3-amino)ethanone Hydrochloride, 3'-Hydroxy-2-(methyl-d3)aminoacetophenone Hydrochloride, Phenylephrine Imp. C (EP)-d3','Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H/i1D3;
LEDER OC1=CC=CC(C(CNC([2H])([2H])[2H])=O)=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 204.67
Formel vikt 204.0745