Läs mer
Phenylephrone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylephrone Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 201.056 |
| Procent renhet | >95% |