Läs mer
Fenyletyl isotiocyanat, 96 %
Produktkod. 10053220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10053220 5 g Glasflaska 5g
10541691 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10053220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265160050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2257-09-2
Molekylformel C9H9NS
Molekylvikt (g/mol) 163.24
MDL-nummer MFCD00004821
InChI-nyckel IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylethyl isothiocyanate
Namnnotering 96%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 113.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2NCS
Brytningsindex 1.5860 to 1.5910
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 1100
Merck Index 15, 7340
Synonym 2,6-dichlorofluorobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,6-dichloro-1-fluorobenzene, 2,6-dichloro fluoro benzene, benzene,1,3-dichloro-2-fluoro, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro, pubchem2311, 2,6-dichlorfluorbenzol, acmc-2097ae, 2,6-dichloro fluorobenzene
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
LEDER S=C=NCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1,3-diklor-2-fluorbensen
PubChem CID 137520
Formel vikt 163.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylethyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.