Läs mer
Phenylethylacetylurea (2-Phenylbutyrylurea), Mikromol™
Beskrivning
Phenylethylacetylurea (2-Phenylbutyrylurea)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylbutyrylurea |
| CAS | 90-49-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Phenylbutyrylurea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Phenylbutyrylurea, Urea, (2-phenylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), 1-[(Ethyl)phenylacetyl]urea, Benuride, EPA, Ethylphenacemide, Lircapyl, M 551, PBU, Pheneturide, Phenuride, Phenylethylacetylurea, S 46, dl-Pheneturide, Benzeneacetamide, N-(aminocarbonyl)-alpha-ethyl-, N-(Aminocarbonyl)-alpha-ethylbenzeneacetamide, N-(alpha-Phenylbutyryl)urea, alpha-Phenyl-alpha-ethylacetylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-9(10(14)13-11(12)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,15) |
| LEDER | CCC(C(=O)NC(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-carbamoyl-2-phenylbutanamide |
| Visa mer |