Läs mer
Fenylglyoxalmonohydrat, 97 %
Produktkod. 11463434
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463434 100 g 100g
11443434 5 g 5g
11453434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463434 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10677.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1075-06-5 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Fenylglyoxalmonohydrat användes för att modifiera kolsyraanhydrasIII i grismuskel och som ett specifikt reagens för arginingrupper. Det användes också för att framställa pyrrolinon- och furanderivat och som ett kemiluminescerande reagens för bestämning av puriner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylglyoxalmonohydrat användes för att modifiera kolsyraanhydrasIII i grismuskel och som ett specifikt reagens för arginingrupper. Det användes också för att framställa pyrrolinon- och furanderivat och som ett kemiluminescerande reagens för bestämning av puriner.
Löslighet Delvis blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1075-06-5
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00149499
InChI-nyckel NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC-namn 2,2-dihydroxi-1-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylglyoxal monohydrate
Smältpunkt 71 °C till 77 °C
Kokpunkt 142 °C (125 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1854721
Löslighetsinformation Delvis blandbar med vatten.
Formel vikt 152.15 (134.12 Vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.