Läs mer
Phenylglyoxal monohydrate, 97%
Produktkod. 10674832 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10674832 5 g Glasflaska 5g
10700861 25 g Glasflaska 25g
10762115 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10674832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1075-06-5 | C8H6O2·H2O | 152.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1075-06-5
Molekylformel C8H6O2·H2O
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00149499
InChI-nyckel NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
IUPAC-namn 2,2-dihydroxi-1-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylglyoxal monohydrate
Smältpunkt 71.0°C to 76.0°C
Färg Rosa eller vit till gul
Kokpunkt 142.0°C (125.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCHO·H2O
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 670
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.