missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylglyoxylic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylglyoxylic Acid-d5 |
| CAS | 1217089-53-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8HD5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | α-Oxobenzeneacetic Acid-d5, 2-Oxo-2-(phenyl-d5)acetic Acid, 2-Oxo-2-(phenyl-d5)ethanoic Acid, Benzoylformic Acid-d5, α-Ketophenylacetic Acid-d5, NSC 28293-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | OC(C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.16 |
| Formel vikt | 155.0631 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?