Läs mer
Phenylglyoxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylglyoxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 150.032 |
| Procent renhet | >95% |