Läs mer
Fenylglyoxylsyra, TRC
Produktkod. 30011382
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011382 2.5 g 2.5g
30007340 10 g -
30003629 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011382 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3275002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-73-4
Molekylformel C8 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 150.131
Synonym Oxophenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, α-oxo- (9CI, ACI), Glyoxylic acid, phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-Oxobenzeneacetic acid (ACI), 2-Oxo-2-phenylacetate, 2-Oxo-2-phenylacetic acid, 2-Oxo-2-phenylethanoic acid, Benzoylformic acid, CAA 0869, Formic acid, benzoyl-, LFC 1849, NSC 28293, Phenylgloxylic acid, Phenylglyoxylic acid, Phenyloxoacetic acid, α-Ketophenylacetic acid
IUPAC-namn 2-oxo-2-fenyleddiksyra
LEDER OC(=O)C(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylglyoxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Formel vikt 150.032
Procent renhet >95%