Läs mer
Phenylguanidine Carbonate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylguanidine Carbonate Salt |
| CAS | 14018-90-7 |
| Molekylformel | C7H9N3 . X (CH2O3) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Phenylguanidinecarbonate; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3.CH2O3/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h1-5H,(H4,8,9,10);(H2,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)Nc1ccccc1.[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | carbonic acid;1-phenylguanidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.19 |
| Formel vikt | 197.08 |