Läs mer
Fenylhydrazin, 97 %
Beskrivning
Fenylhydrazin är involverat i Fischer-indolsyntes för att framställa indoler, som finner tillämpning som mellanprodukter i läkemedel, särskilt för tryptaminläkemedlet. Inom analytisk kemi används det för att differentiera och separera sockerarter genom att bilda fenylhydrazoner. Det används som ett N-skyddande reagens och för klyvning av ftaloylgruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylhydrazin är involverat i Fischer-indolsyntes för att framställa indoler, som finner tillämpning som mellanprodukter i läkemedel, särskilt för tryptaminläkemedlet. Inom analytisk kemi används det för att differentiera och separera sockerarter genom att bilda fenylhydrazoner. Det används som ett N-skyddande reagens och för klyvning av ftaloylgruppen.
Löslighet Löslig i utspädda syror
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylhydrazine |
| Smältpunkt | 18 °C till 20 °C |
| Densitet | 1.099 g/mL |
| Kokpunkt | 238 °C till 241 °C |
| Flampunkt | 88 °C (190 °F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Brytningsindex | 1.6065 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2572 |
| Beilstein | 606080 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phenylhydrazine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylhydrazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.