Läs mer
Fenylhydrazin, 97 %
Produktkod. 11413594
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413594 250 g 250g
11403594 50 g 50g
11493584 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413594 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11246.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Fenylhydrazin är involverat i Fischer-indolsyntes för att framställa indoler, som finner tillämpning som mellanprodukter i läkemedel, särskilt för tryptaminläkemedlet. Inom analytisk kemi används det för att differentiera och separera sockerarter genom att bilda fenylhydrazoner. Det används som ett N-skyddande reagens och för klyvning av ftaloylgruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylhydrazin är involverat i Fischer-indolsyntes för att framställa indoler, som finner tillämpning som mellanprodukter i läkemedel, särskilt för tryptaminläkemedlet. Inom analytisk kemi används det för att differentiera och separera sockerarter genom att bilda fenylhydrazoner. Det används som ett N-skyddande reagens och för klyvning av ftaloylgruppen.
Löslighet Löslig i utspädda syror
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-63-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00007573
InChI-nyckel HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC-namn fenylhydrazin
LEDER NNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 1.099
Kokpunkt 238°C to 241°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.6065
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2572
Beilstein 606080
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,7293
Löslighetsinformation Soluble in dilute acids.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.