Läs mer
Fenylhydrazin, 97 %
Produktkod. 11493584
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493584 1000 g 1000g
11403594 50 g 50g
11413594 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11246.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Fenylhydrazin är involverat i Fischer-indolsyntes för att framställa indoler, som finner tillämpning som mellanprodukter i läkemedel, särskilt för tryptaminläkemedlet. Inom analytisk kemi används det för att differentiera och separera sockerarter genom att bilda fenylhydrazoner. Det används som ett N-skyddande reagens och för klyvning av ftaloylgruppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylhydrazin är involverat i Fischer-indolsyntes för att framställa indoler, som finner tillämpning som mellanprodukter i läkemedel, särskilt för tryptaminläkemedlet. Inom analytisk kemi används det för att differentiera och separera sockerarter genom att bilda fenylhydrazoner. Det används som ett N-skyddande reagens och för klyvning av ftaloylgruppen.
Löslighet Löslig i utspädda syror
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-63-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00007573
InChI-nyckel HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC-namn fenylhydrazin
LEDER NNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Kokpunkt 238 °C till 241 °C
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN2572
Beilstein 606080
Merck Index 14,7293
Löslighetsinformation Löslig i utspädda syror
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylhydrazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylhydrazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.