Läs mer
Fenylhydrazin, 97 %
Produktkod. 11915661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11915661 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10732194 100 g Glasflaska 100g
10013440 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11915661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296680025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-63-0
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00007573
InChI-nyckel HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC-namn fenylhydrazin
LEDER NNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine
Smältpunkt 19,0 °C
Färg Beige eller blå till vit
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 238,0 °C till 241,0 °C
Flampunkt 89 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5NHNH2
Brytningsindex 1,6040 till 1,6090
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 15,II,44
Fieser 01,838; 02,322; 06,457; 07,284
Merck Index 15,7404
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 145 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i utspädda syror, blandbar med alkohol, eter, kloroform och bensen, sparsamt löslig i petroleumeter
Formel vikt 108.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.