Läs mer
Phenylhydrazine-d5 Hydrochloride (Major), TRC
Produktkod. 30422466
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422466 100 mg
30415318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335082100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125687-18-5
Molekylformel C6H4D5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 149.63
Synonym Hydrazine, phenyl-d5-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, phenyl-d5-, monohydrochloride (9CI), Phenyl-d5-hydrazine hydrochloride (1:1) (ACI), Phenyl-2,3,4,5,6-d5-hydrazine monohydrochloride, N-(d5-Phenyl)hydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazine-d5 monohydrochloride, Hydrazinobenzene-2,3,4,5,6-d5 monohydrochloride, Phenylhydrazine-D5 (phenyl-D5) monohydrochloride
IUPAC-namn (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)hydrazine;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(NN)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl-d5-hydrazine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formel vikt 149.0768