Läs mer
Fenylhydrazin hydroklorid (1:1), TRC
Produktkod. 30409460
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30409460 10 g
1 options
Produktkod. 30409460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33511010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1)
CAS 59-88-1
Molekylformel C6 H8 N2 . Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym Hydrazine','phenyl-','hydrochloride (1:1), Hydrazine','phenyl-','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Phenylhydrazinium chloride, N-Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
InChI formel InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
LEDER Cl.NNc1ccccc1
IUPAC-namn fenylhydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 144.6
Formel vikt 144.0454