Läs mer
Fenylhydrazinhydroklorid, Fisher Chemical™
Produktkod. 12990484 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12990484 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 12990484 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 152 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 SEK
    1329.62 SEK / 250ml
    Save 380.38 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
CAS 59-88-1
Molekylformel C6H9ClN2
MDL-nummer MFCD00012924
Kvantitet 250 mL
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
InChI-nyckel JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn vätefenylhydrazinklorid
Molekylvikt (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylhydrazine hydrochloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1064501 (RP 152)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .