Läs mer
Phenylhydrazine hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11417606
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417606 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11417606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14645.36
 Begränsad artikel
I lager
Fenylhydrazinhydroklorid används som en selektiv mannosidashämmare. Det används i studien av tyrosinfosforylering av janusproteintyrosinkinas i de EPO-responsiva normala erytroblastoidcellerna hos anemiska möss. Det används i steroidanalyser och som ett N-skyddande reagens. Dess fria bas, fenylhydrazin, används för att framställa indoler, som kan användas som mellanprodukter i syntesen av olika färgämnen och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylhydrazinhydroklorid används som en selektiv mannosidashämmare. Det används i studien av tyrosinfosforylering av janusproteintyrosinkinas i de EPO-responsiva normala erytroblastoidcellerna hos anemiska möss. Det jag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Smältpunkt ∼252 °C (dekomposition)
Molekylformel C6H9ClN2
MDL-nummer MFCD00012924
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3594958
Merck Index 14,7293
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning och alkohol.
InChI-nyckel JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylhydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
Formel vikt 144.61
Procent renhet 99%