Läs mer
Fenylhydrazinhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407606
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407606 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11407606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14645.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-88-1 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
Fenylhydrazinhydroklorid används som en selektiv mannosidashämmare. Det används i studien av tyrosinfosforylering av janusproteintyrosinkinas i de EPO-responsiva normala erytroblastoidcellerna hos anemiska möss. Det används i steroidanalyser och som ett N-skyddande reagens. Dess fria bas, fenylhydrazin, används för att framställa indoler, som kan användas som mellanprodukter i syntesen av olika färgämnen och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylhydrazinhydroklorid används som en selektiv mannosidashämmare. Det används i studien av tyrosinfosforylering av janusproteintyrosinkinas i de EPO-responsiva normala erytroblastoidcellerna hos anemiska möss. Det jag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Smältpunkt ∼252 °C (dekomposition)
Molekylformel C6H9ClN2
MDL-nummer MFCD00012924
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3594958
Merck Index 14,7293
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
InChI-nyckel JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenylhydrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
Formel vikt 144.61
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE, 98%,100G
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenylhydrazine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.