missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenylhydrazine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15869440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15869440 1 L 1 L
15849440 5 mL 5ml
15859440 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15869440 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8072501000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 100-63-0

Specifikationer

Smältpunkt 19.6°C
Densitet 1.10 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 244°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00007573
Kvantitet 1 L
Synonym Phenylhydrazine, Phenylhydrazine
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.