Läs mer
Fenylhydrazin, TRC
Produktkod. 30011916
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011916 500 g
30003681 100 g
18041420 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP335075500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-63-0
Molekylformel C6 H8 N2
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Synonym Hydrazine, phenyl-, Phenylhydrazine, Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
IUPAC-namn fenylhydrazin
LEDER NNc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazine
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Formel vikt 108.0687