Läs mer
Phenylhydrazinium Chloride, Reag. Ph Eur, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15884960
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15884960 250 g Glass bottle 250g
15874960 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15884960 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1072530250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-88-1
Molekylformel C6H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 144.60
MDL-nummer MFCD00012924
InChI-nyckel JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
PubChem CID 60962
IUPAC-namn hydrogen phenylhydrazine chloride
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylhydrazinium Chloride
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN 2811
Formel vikt 144.6
Kvalitet Reagent Ph. Eur.
Fysisk form Solid