Läs mer
Fenylmagnesiumbromid, 3M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Fenylmagnesiumbromid är det lämpliga reagenset som används för syntes av ändfunktionaliserade regioregulära poly(3-alkyltiofen)er. Den kan användas för syntes av 1,3,3-trimetyl-6-fenyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan-6-ol, 6-bensyl-1,3,3-trimetyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan-6-ol, (3-(2-ditiobensoat-kedje-additionspolymerisations-ditiobensoat-propionyl)-refragmentering, överföringsbar polymeriseringsmetyiobensoatpropionyl) (RAFT)-silanmedel, serie o-substituerade bensofenoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fenylmagnesiumbromid är det lämpliga reagenset som används för syntes av slutfunktionaliserade regioregulära poly(3-alkyltiofen)er. Den kan användas för syntes av 1,3,3-trimetyl-6-fenyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan-6-ol, 6-bensyl-1,
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phenylmagnesium bromide |
| CAS | 100-58-3 |
| Molekylformel | C6H5BrMg |
| Linjär formel | C6H5MgBr |
| MDL-nummer | MFCD00000038 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2924 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Synonym | phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.