Läs mer
Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
Produktkod. 15472967
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472967 100 mL -
15482967 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087326.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Grignard-reagens
Grignard-reagens Fenylmagnesiumbromid är ett viktigt reagens som kallas Grignard-reagens som används vid syntes av organiska och oraganometalliska reaktioner. Det används för att framställa fenylarylsulfider, sulfoxider och sulfoner. Det fungerar som en stark syra och Lewis syra och genomgår additionsreaktion med många omättade funktionella grupper. Det är involverat i syntesen av ändfunktionaliserade regioregulära poly(3-alkyltiofen)er, 1,3,3-trimetyl-6-fenyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan-6-ol, o-substituerade bensofenoner och 6-bensyl-1,3,3-trimetyl]-2-2-oxabiol-cyklo.2-oxabiol. Utöver detta används det för monalkylering av primära aminer för att få sekundära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-58-3
Molekylformel C6H5BrMg
Molekylvikt (g/mol) 181.32
MDL-nummer MFCD00000038
InChI-nyckel ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
LEDER Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmagnesium bromide
Färg Gul till brun
Densitet 1.14 g/mL
Odör Ether-like
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air, light, and moisture sensitive; May form a Precipitate
Löslighetsinformation Miscible with terahydrofuran.
IUPAC-namn brom(fenyl)magnesium
Formel vikt 181.31
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3M in ether
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether, Phenylmagnesium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.