Läs mer
Fenylmaleisk anhydrid, 99 %
Produktkod. 11365416 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11365416 1 g Glasflaska 1g
10812631 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365416 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36122-35-7
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.16
MDL-nummer MFCD00015472
InChI-nyckel QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
IUPAC-namn 3-fenylfuran-2,5-dion
LEDER O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmaleic anhydride
Smältpunkt 119,0 °C till 122,0 °C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 122,0 °C till 125,0 °C (0,2 Torr)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Nålar eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.