Läs mer
Fenylmerkurisk acetat, TRC
Produktkod. 30414302
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30414302 25 g
1 options
Produktkod. 30414302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33563525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl-mercury-acetate
CAS 62-38-4
Molekylformel C8 H8 Hg O2
Kvantitet 25 g
Synonym Phenylmercuric acetate, (Acetato-κO)phenylmercury, (Acetato)phenylmercury, (Acetato-O)phenylmercury, Phenylmercury Acetate, Acetatophenylmercury, Phenylmercury Deriv. Acetic Acid, Acetoxyphenylmercury, Agrosan, Agrosan D, Algimycin 200, Anticon, Antimucin WBR, Antimucin WDR, (Acetoxymercurio)benzene, Bufen, Bufen 30, Ceresol, Contra Creme, Femma, Fungicide R, Fungitox OR, Hexasan, Hexasan (fungicide), Intercide 60, Intercide PMA 18, Liquiphene, Lorophyn, Meracen, Mercron, Mercuriphenyl acetate, Mercuron, Mergal A 25, Mersolite 8, Mersolite D, NSC 35670, NSC 61321, Neantina, Norforms, Nuodex PMA 18, Nylmerate, PMA, PMA (fungicide), PMA 220, PMAC, PMAS, Panomatic, Parasan, Parasan (bactericide), Phenylmercuric acetate, Phix, Programin, Quicksan, Ruberon, Samtol, Sanitized SPG, Sanmicron, Scutl, Seed Dressing R, Seedtox, Setrete, Spruce Seal, Tag, Tag 331, Tag Fungicide, Tag HL 331, Trigosan, Troysan 30, Troysan PMA 30, Verdasan, Volpar, Zaprawa Nasienna R, Ziarnik
InChI formel InChI=1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
LEDER CC(=O)O[Hg]c1ccccc1
IUPAC-namn Acetyloxi(fenyl)kvicksilver
Molekylvikt (g/mol) 336.74
Formel vikt 338.0231