Läs mer
Fenylmerkurisk acetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Phenyl-mercury-acetate |
| CAS | 62-38-4 |
| Molekylformel | C8 H8 Hg O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Phenylmercuric acetate, (Acetato-κO)phenylmercury, (Acetato)phenylmercury, (Acetato-O)phenylmercury, Phenylmercury Acetate, Acetatophenylmercury, Phenylmercury Deriv. Acetic Acid, Acetoxyphenylmercury, Agrosan, Agrosan D, Algimycin 200, Anticon, Antimucin WBR, Antimucin WDR, (Acetoxymercurio)benzene, Bufen, Bufen 30, Ceresol, Contra Creme, Femma, Fungicide R, Fungitox OR, Hexasan, Hexasan (fungicide), Intercide 60, Intercide PMA 18, Liquiphene, Lorophyn, Meracen, Mercron, Mercuriphenyl acetate, Mercuron, Mergal A 25, Mersolite 8, Mersolite D, NSC 35670, NSC 61321, Neantina, Norforms, Nuodex PMA 18, Nylmerate, PMA, PMA (fungicide), PMA 220, PMAC, PMAS, Panomatic, Parasan, Parasan (bactericide), Phenylmercuric acetate, Phix, Programin, Quicksan, Ruberon, Samtol, Sanitized SPG, Sanmicron, Scutl, Seed Dressing R, Seedtox, Setrete, Spruce Seal, Tag, Tag 331, Tag Fungicide, Tag HL 331, Trigosan, Troysan 30, Troysan PMA 30, Verdasan, Volpar, Zaprawa Nasienna R, Ziarnik |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5.C2H4O2.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;1-2(3)4;/h1-5H;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1 |
| LEDER | CC(=O)O[Hg]c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Acetyloxi(fenyl)kvicksilver |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.74 |
| Formel vikt | 338.0231 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?