Läs mer
Fenylmerkuriskklorid, TRC
Produktkod. 30418412
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30418412 5 g
1 options
Produktkod. 30418412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3356585G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Molekylformel C6 H5 Cl Hg
Kvantitet 5 g
Synonym Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
LEDER Cl[Hg]c1ccccc1
IUPAC-namn Klor(fenyl)kvicksilver
Molekylvikt (g/mol) 313.15
Formel vikt 313.9786