Läs mer
Phenylmercuric Chloride, TRC
Produktkod. 30421241
Kvantitet:
1 g
5 g
Produktkod. 30421241
Brand: Toronto Research Chemicals TRCP3356581G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Molekylformel C6 H5 Cl Hg
Kvantitet 1 g
Synonym Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
InChI formel InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
LEDER Cl[Hg]c1ccccc1
IUPAC-namn chloro(phenyl)mercury
Molekylvikt (g/mol) 313.15
Formel vikt 313.9786