Läs mer
Fenylkvicksilveracetat, 98 %
Produktkod. 11344297
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344297 50 g 50g
11334297 10 g 10g
11354297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11344297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 037125.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 62-38-4 | C8H8HgO2 | 336,742 g/mol
Fenylkvicksilveracetat fungerar som preventivgel och skum, injicerbar lösning, huddesinfektionsmedel och i kosmetiska produkter som hårschampon, munvatten och tandkrämer. Det används också som konserveringsmedel i konserverad färg, ögonkrämer och droppar. Det fungerar som en katalysator i polyuretansystem. Det används också som en katalysator i 3M flexibla polyuretangolv av märket tartan som var vanliga i skolgymnastiksalar. Den fungerar som en antitranspirant när den appliceras på växtens blad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-38-4
Molekylformel C8H8HgO2
Molekylvikt (g/mol) 336.742
MDL-nummer MFCD00008691
InChI-nyckel XEBWQGVWTUSTLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric acetate, phenylmercury acetate, acetoxyphenylmercury, anticon, liquiphene, dyanacide, gallotox, hostaquik, kwiksan, meracen
PubChem CID 16682730
ChEBI CHEBI:27684
IUPAC-namn acetyloxi(fenyl)kvicksilver
LEDER CC(=O)O[Hg]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmercury acetate
Smältpunkt 146°C to 153°C
Färg Vitt till gult
Densitet 2.4 g/mL
Odör Odorless
Linjär formel C6H5HgOCOCH3
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1674
Beilstein 3662930
Merck Index 14,7300
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,benzene and glacial acetic acid; Slightly soluble in water.
Formel vikt 336.74
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.