Läs mer
Fenylkvicksilver(II)klorid, 96 %, Hg 63,5 %
Produktkod. 11324287
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324287 50 g 50g
11314287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 037113.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-56-1 | C6H5ClHg | 313,15 g/mol
Reaktionen av fenylkvicksilver (II)klorid med acetofenontiosemikarbazon (Hatsc) i etanol i 1: 1 molförhållande genomgår symmetri och bildar produkterna, HgCl2 (Hatse) 2 och Ph2Hg istället för den förväntade föreningen PhHgCl (Hatse). En ny metod för bestämning av kloridjon baseras på bildningen av fenylkvicksilver(II)klorid, dess extraktion till kloroform och reaktion med natriumdietylditiokarbamat för att bilda fenylkvicksilver(II)dietylditiokarbamat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-56-1
Molekylformel C6H5ClHg
Molekylvikt (g/mol) 313.15
MDL-nummer MFCD00000463
InChI-nyckel AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmercuric chloride, agrenal, phenylmercury chloride, mercury, chlorophenyl, hexason, mercutal, merfazin, stopspot, agronal, mersolite 2
PubChem CID 7511
IUPAC-namn klor(fenyl)kvicksilver
LEDER Cl[Hg]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmercury(II) chloride
Smältpunkt 246 °C till 250 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2026
Merck Index 14,7301
Löslighetsinformation Löslig i bensen, eter, pyridin; Mycket svagt löslig i vatten
Formel vikt 313.18
Procent renhet 96%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Hg 63.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.